Imprimer
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 364 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052844
Numéro CAS: 175277-96-0