Imprimer
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 166 EUR
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O
Poids moléculaire: 264.21 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173780
Numéro CAS: 175277-01-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III