Imprimer
2-Nitro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 31.9 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 216.12 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C/18mmHg
Point de fusion: 44…47 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014684
Numéro CAS: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III