4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
Formule:
C₈H₇F₃O₄S Poids moléculaire: 256.20 g/mol Point d'ébullition: 125 °C/18mmHg Densité: 1.416 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209596 Numéro CAS: 66107-29-7 |