Imprimer
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC210031-1G PC210031-500MG PC210031-5G PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA 63.8 EUR
APOSPC210031-1G APOSPC210031-500MG APOSPC210031-5G APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
Poids moléculaire: 156.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526908
Numéro CAS: 791644-48-9