Imprimer
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC210017-1G PC210017-5G
APOSPC210017-1GEA 0 EUR
APOSPC210017-1G APOSPC210017-5G
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
4-Fluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₁H₁₄BFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663850
Numéro CAS: 225916-39-2