Imprimer
Copper(I) trifluoromethanethiolate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Trifluoromethylthio)copper(I), Copper(I) Trifluoromethanethiolate, Trifluoromethanethiol Copper(I) Salt
PC2096G-1G PC2096G-250MG PC2096G-5G
APOSPC2096G-1GEA 313 EUR
APOSPC2096G-1G APOSPC2096G-250MG APOSPC2096G-5G
Copper(I) trifluoromethanethiolate 95%
Copper(I) trifluoromethanethiolate
Formule: CCuF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059046
Numéro CAS: 3872-23-9