Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
Can produce alkenes at ambient temperatures by catalytic dehydration of alcohols and diols: Helv. Chim. Acta, 70, 607 (1987)
Formule:
C₂CuF₆O₆S₂ Poids moléculaire: 361.69 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077492 Numéro CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8 III |