Imprimer
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cuivre(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydraté
PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-25GEA 470 EUR
APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Poids moléculaire: 477.64 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151019
Numéro CAS: 155640-85-0