Imprimer
Difluorure de cobalt, anhydre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 168 EUR
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Difluorure de cobalt, anhydre 99%
Difluorure de cobalt
Formule: CoF₂
Point d'ébullition: 1400 °C
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 4,46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010941
Numéro CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III