Imprimer
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173934
Numéro CAS: 132834-59-4