Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2-(N-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 58 EUR
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formule: C₇H₇ClF₃N₃
Point d'ébullition: 72 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052293
Numéro CAS: 138949-13-0