Imprimer
4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine 98%
4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Poids moléculaire: 231.6016 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006775
Numéro CAS: 346-55-4