Imprimer
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2075JK-1G PC2075JK-5G PC2075JK-10G
APOSPC2075JK-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2075JK-1G APOSPC2075JK-5G APOSPC2075JK-10G
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅ClF₃N₃
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067865
Numéro CAS: 89570-82-1