Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042225
Numéro CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5