Imprimer
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 65.4 EUR
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formule: C₈H₆ClF₃N₂S
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041155
Numéro CAS: 21714-35-2