Imprimer
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle 97%
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Point d'ébullition: 248…251 °C
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041090
Numéro CAS: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8,II