Imprimer
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 109 EUR
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067733
Numéro CAS: 175135-13-4