Imprimer
2-Chloro-1-éthoxy-1,1,2-trifluoroéthane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 58 EUR
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1-éthoxy-1,1,2-trifluoroéthane 97%
2-Chloro-1-éthoxy-1,1,2-trifluoroéthane
Formule: C₄H₆ClF₃O
Point d'ébullition: 82 °C/630mmHg
Densité: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00018849
Numéro CAS: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II