Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 144 EUR
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079669
Numéro CAS: 57292-45-2