Imprimer
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 197 EUR
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₆NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972664
Numéro CAS: 104678-68-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III