2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₅F₃IN Point d'ébullition: 102…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972658 Numéro CAS: 105202-02-6 |