Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 111 EUR
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C7H3BrF3NO2
Poids moléculaire: 270 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036124
Numéro CAS: 959245-76-2