Imprimer
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201373-10G PC201373-1G PC201373-5G
APOSPC201373-10GEA 665 EUR
APOSPC201373-10G APOSPC201373-1G APOSPC201373-5G
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₁Cl₂FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 914348-92-8