3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
Formule:
C₈H₁₀FN Point d'ébullition: 183…184 °C Densité: 1,015 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04623547 Numéro CAS: 90389-84-7 |