Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
Formule:
C₈H₈FNO₂ Poids moléculaire: 169.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863683 Numéro CAS: 884497-46-5 |