Imprimer
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)methanol, 6-Fluoro-3-hydroxymethyl-2-methylpyridine
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 81.2 EUR
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141.1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662401
Numéro CAS: 884494-98-8