4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄ClF₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08459284 Numéro CAS: 878285-12-2 |