Imprimer
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201335-1G PC201335-250MG PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA 145 EUR
APOSPC201335-1G APOSPC201335-250MG APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Formule: C₆H₇FN₂
Poids moléculaire: 126.1300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100727
Numéro CAS: 870063-62-0