Imprimer
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 171 EUR
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formule: C7H5FN2O
Poids moléculaire: 152.1300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999137
Numéro CAS: 868271-13-0