Imprimer
2,4-Difluoro-3-iodopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201318-250MG PC201318-1G
APOSPC201318-250MGEA 71.3 EUR
APOSPC201318-250MG APOSPC201318-1G
2,4-Difluoro-3-iodopyridine 98%
2,4-Difluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029861
Numéro CAS: 837364-88-2