2-Fluoro-m-anisidine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈FNO Point d'ébullition: 231 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11042216 Numéro CAS: 801282-00-8 |