Imprimer
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046325
Numéro CAS: 785777-88-0