2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
Formule:
C₉H₁₀F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01529875 Numéro CAS: 775-00-8 UN: 2735 ADR: 8,III |