Imprimer
Ethyl 2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl 2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₉H₈FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204769
Numéro CAS: 773136-66-6