Imprimer
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Fluoro-1H-indazol-5-amine
PC201288-100MG PC201288-250MG PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA 133 EUR
APOSPC201288-100MG APOSPC201288-250MG APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261137
Numéro CAS: 709046-14-0