Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
PC201283-100MG PC201283-250MG PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC201283-100MG APOSPC201283-250MG APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₄F₃N₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697797
Numéro CAS: 69816-38-2