2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₂Cl₂FN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09907815 Numéro CAS: 52208-50-1 |