3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,4-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08275283 Numéro CAS: 502762-95-0 |