Imprimer
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 2-fluoroisonicotinate
PC201256-1G PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA 48 EUR
APOSPC201256-1G APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656063
Numéro CAS: 455-69-6