Imprimer
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 82.9 EUR
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263470
Numéro CAS: 433939-88-9