2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅ClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095216 Numéro CAS: 374633-32-6 |