Imprimer
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G PC201238-1G PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA 459 EUR
APOSPC201238-10G APOSPC201238-1G APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658469
Numéro CAS: 361336-80-3