Imprimer
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 439 EUR
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112503
Numéro CAS: 34941-92-9