2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzène 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃FINO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00033987 Numéro CAS: 2996-30-7 |