Imprimer
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 144 EUR
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879244
Numéro CAS: 23123-11-7