Imprimer
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-iodobenzotrifluoride
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃IN
Poids moléculaire: 287.0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972657
Numéro CAS: 97760-97-9