Imprimer
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201199-1G PC201199-250MG PC201199-5G
APOSPC201199-1GEA 207 EUR
APOSPC201199-1G APOSPC201199-250MG APOSPC201199-5G
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861544
Numéro CAS: 220247-87-0