Imprimer
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201189-1G PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA 135 EUR
APOSPC201189-1G APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405741
Numéro CAS: 192927-69-8