Imprimer
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201188-1G PC201188-250MG
APOSPC201188-1GEA 116 EUR
APOSPC201188-1G APOSPC201188-250MG
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClFNO
Poids moléculaire: 203.6411 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026793
Numéro CAS: 191609-45-7